Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Faseroptischer Kombi Lichtleiter
Faseroptischer selbstragender 2 armiger Lichtleiter in einem schwarz lackierten Schwanenhals Rohr mit einem ergänzenden 800 mm langen faseroptischen flexiblen Lichtleiter in einem schwarzen Metal-PVC Schlauch
Marke:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 170402
Artikelnummer. 15743032
  • 461.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Lichtleiter mit umweltfreundlichr PURAVIS Faseroptik.
  • Eine präzise Positionierung erlaubt eine komplette Kontrolle der Leuchtplatzierung.
  • Die Kombination eines 2armigen Schwanenhalslichtleiters Ø 4,5 mm x 500 mm Länge und einem flexiblen Lichtleiter Ø 4,5 mm x 800 mm Länge ermöglicht eine Entfernung der Lichtquelle.
  • Kann mit dem Adapter 158 402 stationär am Mikroskoppfosten fixiert werden.
  • Zur Verwendung mit den Kaltlichtquellen KL1500HAL, KL1600LED und KL2500LED
Spezifikation
Spezifikation
Lichtleiter aus Glasfaser
Stereomikroskopie-Beleuchtung
2 x 500 mm bei Schwanenhals und 800 mm bei flexibel
Faserbündel:2 x 4,5 mm für Außenhülle mit Schwanenhals:11 mm bei Schwanenhals und 14 mm bei flexibel
Kaltlichtquelle KL1600LED, KL2500LED oder KL1500HAL
Umweltfreundliche Puravis-Glasfaser