Learn More
VACUUBRAND™ O-Ring aus FFKM
66.75 CHF - 283.00 CHF
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11909741
|
VACUUBRAND™
20638741 |
14 x 4mm |
93.30 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11989731
|
VACUUBRAND™
20638740 |
28 x 5mm |
283.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11919741
|
VACUUBRAND™
20638742 |
8 x 3mm |
66.75 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Spezifikation
O-Ring | |
FFKM | |
1Pack. |