Learn More
Cytiva FF170HP-Membranen
Verstärkte und hochgradig gleichmäßige Membran zur Verwendung mit Proben niedriger Viskosität in Lateral-Flow-Assays.
Marke: Cytiva 13549204
154.85 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
FF High Performance (HP) Membranen gehören zur AE-Familie, die direkt auf eine Kunststofffolie gegossen werden.
- Die FFHP-Membranen sind das Ergebnis verbesserter Membrangussverfahren, die zu einer verbesserten Intra- und Interlot-Konsistenz und schärferen Linien führen.
- Die Oberfläche ist einheitlich ohne Nitrocellulose-Pulver und die feine Faserverteilung bietet große interne Oberflächen für die Bindung von Proteinen
Nitrocellulosemembranen sind ein wichtiger funktioneller Teil von Lateral-Flow-Assays.
- Die Membran muss eine ausreichende Proteinbindung aufweisen, um die Bildung einer scharfen und intensiven Capture Line zu ermöglichen. Gleichzeitig muss jedoch das Niveau des unspezifischen Hintergrunds niedrig sein, um die Ergebnisse leichter interpretieren zu können.
- Nitrocellulosemembranen sind in einer Reihe von Ableitraten und Formulierungen erhältlich.
- Es ist seit langem bekannt, dass die Ableitrate einer Membran einen signifikanten Einfluss auf die Testempfindlichkeit hat.
Spezifikation
Cellulosenitrat | |
Steril | |
10/Packung | |
210 x 297 mm |
Polyester | |
140-200 s/4cm | |
200 μm |