Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, mesenchymal stem cell-qualified, USDA-approved regions
GREENER_CHOICE
US-zertifizierte Leistungsfähigkeit einschließlich Seren für eine breite Palette von Zelltypen, insbesondere empfindliche Zelllinien
251.00 CHF - 1060.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C
Versandbedingungen: Gefroren
Age Fötal
Spezies Rind/Bovine
Herkunftsland Mexiko
Form Flüssig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11538986
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Gibco™
12662011
100 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11548986
Unterlagen ansehen
Gibco™
12662029
500 mL
1060.00 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Serum-Kategorie: Spezial
  • Speziell auf die Fähigkeit zur Unterstützung der Expansion und der klonalen Auszählung (Assay für koloniebildende Einheiten von Fibroblasten) mesenchymaler Stammzellen getestet
  • Herkunft: USDA-Einfuhrbeschränkungen werden von folgenden Ländern eingehalten
  • Endotoxin-Gehalt: ≤ 50 EU/ml (routinemäßiger Spiegel ≤ 10 EU/ml)
  • Hämoglobin-Spiegel: ≤25 mg/dl
  • Verwendungszweck(e):In-vitro-Diagnostik (IVD)
Zellkultur, Säugetierzellkultur, mesenchymale Stammzellkultur, Stammzellkultur, Stammzellforschung
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C
Versandbedingungen: Gefroren
Rind/Bovine
Flüssig
Fötales Kälberserum
Steril
≤25 mg/dl
gefroren
Fötal
Mexiko
Flasche
Standard (sterilfiltriert)
≤ 50 EU/mL
MS-Zellenqualifiziert