Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ferrules SilTite metal for Agilent Split/splitless
Ermöglicht eine einfache, leckfreie Installation für Kapillarsäulen ohne Verwendung von Werkzeugen
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 073271
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Speziell entwickelt zum Anschließen von Kapillarsäulen
- Verbindet Vorsäulen mit Kapillarsäulen
- Inerte und präzise mit Glas ausgekleidete Bohrung
- Geringes Totvolumen
- Geeignet für Agilent GCs
Spezifikation
Ferrule SilTite Metallkit | |
Agilent Split/Splitloser Injektor | |
Je 1 | |
0.32 mm |