Learn More
Trajan™ Ferrule SilTite™ Metallteil-Kit für Agilent Split/Splitlos-Injektoren
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
46.00 CHF - 184.00 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) | 99 mm |
---|---|
Product Type Specs | Split/Splitless Focus Liner |
Innendurchmesser (metrisch) | 3.4 mm |
Außendurchmesser (metrisch) | 5 mm |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12924001
|
Trajan™
092065 |
5/Packung |
184.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12934001
|
Trajan™
09206501 |
Je 1 |
46.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Zur Verwendung mit Shimadzu Geräten
Spezifikation
99 mm | |
Split/Splitless Focus Liner | |
3.4 mm | |
5 mm |