Learn More
Ferroin-Indikatorlösung, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15614240
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Redox-Indikator
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14634-91-4
Summenformel C36H24FeN6O4S
Molekulargewicht (g/mol) 692.53
MDL-Nummer MFCD00036428
InChI-Schlüssel CIWXFRVOSDNDJZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym Ferroin-Indikatorlösung, Eisen 2+, Tris1,10-phenanthropline-.kappa.n1, .kappa.n10-,oc-6-11-, Sulfat 1:1, Ferroinsulfat, Ferroin-Lösung, 1,10-Phenanthropin-Eisensulfat, Tris1,10-phenanthropline-n1 ,n10-Eisensulfat, Eisen1,10-Phenanthrolinsulfat, Ferroin-Indikatorlösung,25 mmol/l., Eisen 2+, Tris1,10-phenanthropline-.kappan1, .kappan10-,oc-6-11-, Sulfat 1:1, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-kappan1,kappan10-, oc-6-11-, sulfate 1:1
PubChem CID 84567
SMILES [Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ferroin-Indikatorlösung
Menge 100 ml
Strukturformel [Fe(C12H8N2)3]SO4
UN-Nummer UN3082
IUPAC-Name Eisen(2+);1,10-Phenanthrolin;Sulfat
Formelmasse 692.52 mol
Produktidentifikator
  • Ferroin indicator solution
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,10-Phenanthrolinemonohydrochloride monohydrate