Learn More
Eisenchlorid-Hexahydrat, (kristallin), MP Biomedicals
Click to view available options
Menge:
1 kg
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Eisenchlorid-Hexahydrat |
CAS | 10025-77-1 |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 1 kg |
Summenformel | Cl3FeH12O6 |
MDL-Nummer | MFCD00149712 |
InChI-Schlüssel | NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3] |
IUPAC-Name | Eisen(3+)-Hexahydrat-Trichlorid |
Molekulargewicht (g/mol) | 270.29 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ferric Chloride Hexahydrate
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.