Learn More
Thermo Scientific™ TranskriptAid T7 Transkriptionskit für hohe Ausbeute
In-vitro-Transkription mit hoher Ausbeute aus DNA-Vorlagen, die einen T7-RNA-Polymerase-Promotor enthalten, einschließlich linearisierter Plasmide oder PCR-Produkte.
Marke: Thermo Scientific™ K0441
Additional Details : CAS : 79-06-1 Gewicht : 2.17720kg
Beschreibung
Das TranskriptAid T7 Transkriptionskit mit hoher Ausbeute enthält Reagenzien für 50 Reaktionen von 20 µl. Jede Reaktion liefert in 2 Stunden bis zu 200 µg RNA aus 1 µg Template (siehe Abbildungen 1 und 2). Die Reaktion lässt sich so skalieren, dass Mengen an RNA in voller Länge im Milligrammbereich gebildet werden. Das Kit kann sowohl für lange als auch für kurze Transkripte für Anwendungen verwendet werden, die eine große RNA-Ausbeute erfordern (siehe Abbildung 3). Alle notwendigen Reagenzien für die Transkription sowie die RiboRuler High Range RNA Ladder zur Größenbestimmung und Quantifizierung sind enthalten.
Überblick
- Außergewöhnlich hohe Ausbeute - bis zu 200 µg in 2 Stunden
- Vielseitig – geeignet für kurze und lange RNA-Transkripte
- Milligrammmengen von RNA in einer einzigen, skalierten Reaktion
- Flexibel – erzeugt unmarkierte, markierte oder gecappte RNA
- RiboRuler RNA-Leiter wird mit Kit für die Größenbestimmung und Quantifizierung geliefert
Spezifikation
TranscriptAid | |
TranscriptAid T7 Transkriptionskit für hohe Ausbeute |
Sicherheit und Handhabung
- TranscriptAid T7 High Yield Transcription Kit
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: formamide
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.