Learn More
Thermo Scientific™ pJET1.2 Reverse Sequencing Primer, 24-mer
Primer für die Sequenzierung von DNA-Fragmenten, die in die Eco32I-Stelle innerhalb des eco47IR-Gens von pJET1.2 eingefügt wurden, und für das PCR-Kolonie-Screening.
Marke:  Thermo Scientific™ SO511
56.50 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10659920
  • 113.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific Sequenzierprimer sind einsträngige Oligonukleotide mit 5'-Hydroxyl- und 3'-Hydroxyl-Enden. pJET1.2-Sequenzierprimer flankieren die Eco32I-Stelle im eco47IR-Gen des Positivselektion-Klonierungsvektors pJET1.2. Alle Primer werden als wässrige Lösung mit 10 μM geliefert.
Anwendungen
  • Sequenzierung von DNA-Fragmenten, die in die Eco32I-Stelle im eco47IR-Gen des pJET1.2 eingebaut wurden
  • Kolonie-Screening durch PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vorwärtssequenzierungsprimer
Trockeneis
pJET
pJET1.2.
Flüssig
pJET1.2 Forward Sequencing Primer, 23-mer, 10 μM (84 μL)
Store at –20°C.
10 μM
84 μL
Sequenzierung