Learn More
Thermo Scientific™ phiX174 RF1 DNA
Bereiten Sie DNA-Molekülmassenstandards mit Thermo Scientific™ phiX174 RF1 DNA vor, einem 5.386 bp großen, doppelsträngigen, geschlossenen, zirkulären Plasmid.
Marke: Thermo Scientific™ SD0031
105.85 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
phiX174 war das erste DNA-Virus, das entdeckt wurde, um ein einzelsträngiges, zirkuläres Genom zu haben. Die phiX174 DNA ist 5.386 nt lang. Der in das Virion verpackte DNA-Strang wird als Plus-Strang bezeichnet. Nach dem Eintritt in die Zelle wird die Thermo Scientific phiX174 DNA als Template für die Minus-Strang-Synthese verwendet, wodurch doppelsträngige DNA entsteht. Die Umwandlung von Plus-DNA-Strängen in doppelsträngige DNA erfordert keine der Phagengene, um zu funktionieren.
Die doppelsträngige DNA kann dann transkribiert werden, was zu einer Synthese von Phagen-codierten Proteinen führt. Die Synthese von einsträngiger (Plus-) DNA erfordert ein Phagen-codiertes Gen-A-Protein. Die DNA-Synthese wird bei ori (+) eingeleitet und verläuft in der angegebenen Richtung. Spät in der Infektion werden die einzelsträngigen Kreise in neue Virionen eingekapselt. Der Zyklus endet durch zelluläre Lyse, vermittelt durch Phagen-Gen E-codiertes Protein.
Besondere Eigenschaften
- Chromatographisch aufgereinigt mit patentierter Technologie des Herstellers
- Über 90 % in der superhelikalen Form
- Isoliert aus E. coli-HF4704-Stämmen, die mit phiX174 am3 infiziert sind
Spezifikation
0,5 μg/μl | |
DNA | |
Klonierung/Nukleinsäure-Gelelektrophorese | |
50 μg |
DNA | |
Agarose-Gele | |
DNA Reagenz |