Learn More
Thermo Scientific™ pBR322 DNA/BsuRI (HaeIII) Marker
Führen Sie die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung kleiner doppelsträngiger DNA-Fragmente in Agarose- und nicht-denaturierenden Polyacrylamid-Gelen durch.
Marke: Thermo Scientific™ SM0271
65.16 CHF gültig bis 2024-12-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "21632" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Beschreibung
Der pBR322 DNA/BsuRI (HaeIII) Marker wird für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung kleiner linearer doppelsträngiger DNA-Fragmente in Agarose- und nicht denaturierenden Polyacrylamid-Gelen empfohlen. pBR322 DNA wird mit dem entsprechenden Thermo Scientific Restriktionsenzym vollständig verdaut, dann gereinigt und in Lagerpuffer gelöst. Die DNA-Fragmente weisen Blunt oder Sticky Ends auf, je nachdem, welches Restriktionsenzym für die Herstellung der Marker verwendet wird.
Der Marker kann mit T4-Polynukleotid-Kinase radioaktiv gekennzeichnet werden.
Besondere Eigenschaften
- Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung großer DNA-Fragmente
- Klar abgegrenzte Banden:
- Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
Spezifikation
Agarose | |
Nein | |
Nachhaltige Verpackung |
DNA/BSURI (HAEIII) Marker | |
Agarose-Gele | |
50 μg |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.