Learn More
Thermo Scientific™ PacI (10 U/μL)
Das Restriktionsenzym PacI erkennt TTAAT^TAA-Stellen und schneidet am besten bei 37°C in seinem eigenen einzigartigen Puffer.
Marke: Thermo Scientific™ ER2201
Beschreibung
pJET1 DNA/SdaI-Fragmente mit eingefügter PacI-Erkennungsstelle, verdaut mit PacI, 1 % Agarose, 2 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'...T A A T▵T A A...3'
3'...A T▵T A A T T...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität:
- 1x Puffer PacI: 10 mM Bis-Tris Propan-HCl (pH 6,5 bei 37°C), 10 mM MgCl2 und 0,1 mg/ml BSA
- Bei 37°C inkubieren
Lagerungspuffer:
- PacI wird geliefert in: 10 mM Kaliumphosphat (pH 7,5 bei 25°C), 200 mM NaCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Ligation und erneutes Schneiden:
- Nach 50-fachem Verdau mit PacI können über 95 % der DNA-Fragmente ligiert und über 95 % davon erneut geschnitten werden
Methylierungseffekte:
- Dam: keine Überlappung — keine Auswirkung
- Dcm: keine Überlappung — keine Auswirkung
- CpG: keine Überlappung — keine Auswirkung
- EcoKI: möglicherweise Überlappung — Auswirkung unbestimmt
- EcoBI: keine Überlappung — keine Auswirkung
Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA:
- Es sind mindestens 5 Units der Enzyme für den vollständigen Verdau von 1 μg in Agarose eingebetteter pJET1-DNA mit eingefügter PacI-Erkennungssequenz in 16 Stunden erforderlich
Kompatible Enden:
- BstKTI, SfaNI (AsiSI), PvuI
Spezifikation
10 U/μl | |
PacI | |
Ja | |
Nein | |
Restriktionsenzym |
Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive | |
Spezial-Puffer (10x Puffer PacI) | |
37°C | |
250 E | |
Herkömmliches Klonen |