Learn More
Thermo Scientific™ O'GeneRuler Ultra Low Range DNA-Leiter, gebrauchsfertig, 10–300 bp
Führen Sie Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung von doppelsträngiger DNA auf Agarose-Gelen mit dieser DNA-Leiter mit geringer Bandbreite durch, die mit blauen und gelben Markierungsfarbstoffen vorgemischt ist.
Marke: Thermo Scientific™ SM1223
Beschreibung
Die gebrauchsfertige O'GeneRuler Ultra Low Range DNA-Leiter, 10–300 bp, wird für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung von doppelsträngiger DNA auf Agarose- oder Polyacrylamidgelen empfohlen. Ideal für die Denaturierung von Polyacrylamid-Gelelektrophorese. Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten.
Die gebrauchsfertige O'GeneRuler Ultra Low Range DNA-Leiter wird mit 6x Orange DNA Loading Dye (mit Xylol Cyanol FF und Orange G) für die direkte Beladung auf Gel vorgemischt. In einem 1% Agarosegel wandert der orange G-Farbstoff bei 50 bp. Die O'GeneRuler Ultra Low Range DNA-Leiter ist ideal, wenn die Visualisierung kleiner DNA-Fragmente wichtig ist.
Die Leiter wird für die Analyse von siRNA empfohlen (siehe Abbildung 1) und wird mit 6x Orange DNA Loading Dye für Proben-DNA geliefert.
Besondere Eigenschaften
- Ideal sowohl für Größenbestimmung als auch ungefähre Quantifizierung von DNA
- Ideal für die nicht denaturierende Elektrophorese von Polyacrylamid-Gel
- Ideal für die Analyse von siRNA
- Klar abgegrenzte Banden:
- Kräftige Referenzbanden (in rot)
- Kann direkt aufgetragen werden und ist bei Raumtemperatur 6 Monate stabil
- Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
Spezifikation
Orange | |
DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter | |
6x Orange DNA-Ladefarbstoff, 1,00 ml |
6x Ladefarbe | |
Flüssig | |
100 Anwendungen |
Dieses Produkt oder seine Verwendung ist durch mindestens einen Anspruch der US-Patentnummern 5.834.201, 6.680.378 und/oder 7.132.520 geschützt und im Besitz der Invitrogen Corporation. Beim Kauf dieses Produkts wird dem Käufer das nicht übertragbare Recht verliehen, die gekaufte Menge des Produkts für die interne, vom Käufer durchgeführte Forschung zu verwenden. Der Käufer darf dieses Produkt oder Materialien, die durch den Einsatz dieses Produkts hergestellt werden, nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Kommerzielle Zwecke sind alle Aktivitäten, die gegen Entgelt durchgeführt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: (1) Verwendung des Produkts bei der Herstellung; (2) Verwendung des Produkts für die Bereitstellung einer Dienstleistung, von Informationen oder Daten; (3) Verwendung des Produkts zu therapeutischen, diagnostischen oder prophylaktischen Zwecken; oder (4) Weiterverkauf des Produkts, unabhängig davon, ob das Produkt zur Verwendung in der Forschung weiterverkauft wird oder nicht. Weitere Informationen zum Lizenzerwerb unter den genannten Patenten erhalten Sie von Business Development Department, Invitrogen Corporation, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, CA 92008, USA.