Learn More
Thermo Scientific™ O'GeneRuler 1 kb DNA-Leiter, gebrauchsfertig, 250–10.000 bp
Führen Sie die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA auf Agarose-Gelen mit dieser 1 kb-DNA-Leiter durch, die mit blauen und gelben Markierungsfarbstoffen vorgemischt ist.
Marke: Thermo Scientific™ SM1163
Beschreibung
Die gebrauchsfertige O'GeneRuler 1kb DNA-Leiter, 250–10.000 bp, wird zur Größenbestimmung und ungefähren Quantifizierung vielfältiger doppelsträngiger DNA-Fragmente in Agarose-Gelen empfohlen. Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten.
Die gebrauchsfertige O'GeneRuler 1kb DNA-Leiter wird mit 6x Orange DNA Loading Dye vorgemischt, das Xylol Cyanol FF und Orange G enthält. In einem 1% Agarose-Gel wandert der orange G-Farbstoff mit 50 bp. Die O'GeneRuler 1kb DNA-Leiter ist ideal, wenn die Visualisierung kleiner DNA-Fragmente wichtig ist.
Die Leiter wird mit 6x Orange DNA-Ladepuffer für Proben-DNA geliefert.
Besondere Eigenschaften
- Ideal sowohl für Größenbestimmung als auch ungefähre Quantifizierung von DNA
- Klar abgegrenzte Banden:
- Kräftige Referenzbanden (in Rot bereitgestellt)
- Kann direkt aufgetragen werden und ist bei Raumtemperatur 6 Monate stabil
- Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
Spezifikation
Blau, Orange | |
DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter | |
6x Orange DNA-Ladefarbstoff, 2 x 1,00 ml |
6x Ladefarbe | |
Flüssig | |
500 Anwendungen |
Dieses Produkt oder seine Verwendung ist durch mindestens einen Anspruch der US-Patentnummern 5.834.201, 6.680.378 und/oder 7.132.520 geschützt und im Besitz der Invitrogen Corporation. Beim Kauf dieses Produkts wird dem Käufer das nicht übertragbare Recht verliehen, die gekaufte Menge des Produkts für die interne, vom Käufer durchgeführte Forschung zu verwenden. Der Käufer darf dieses Produkt oder Materialien, die durch den Einsatz dieses Produkts hergestellt werden, nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Kommerzielle Zwecke sind alle Aktivitäten, die gegen Entgelt durchgeführt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: (1) Verwendung des Produkts bei der Herstellung; (2) Verwendung des Produkts für die Bereitstellung einer Dienstleistung, von Informationen oder Daten; (3) Verwendung des Produkts zu therapeutischen, diagnostischen oder prophylaktischen Zwecken; oder (4) Weiterverkauf des Produkts, unabhängig davon, ob das Produkt zur Verwendung in der Forschung weiterverkauft wird oder nicht. Weitere Informationen zum Lizenzerwerb unter den genannten Patenten erhalten Sie von Business Development Department, Invitrogen Corporation, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, CA 92008, USA.