Learn More
Thermo Scientific™ MunI (MfeI) (10 U/μL)
Das Restriktionsenzym MunI (MfeI) erkennt C^AATTG-Stellen und schneidet am besten bei 37°C im G-Puffer (Isoschizomere: MfeI).
Marke: Thermo Scientific™ ER0751
Beschreibung
Lambda-DNA, verdaut mit MunI (MfeI), 0,7 % Agarose, 8 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'...C▵A A T T G...3'
3'...G T T A A▵C...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität:
- 1x Puffer G: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 bei 37°C), 10 mM MgCl2, 50 mM NaCl und 0,1 mg/ml BSA
- Bei 37°C inkubieren
Lagerungspuffer:
- MunI wird geliefert in: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 bei 25°C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Methylierungseffekte:
- Dam: keine Überlappung — keine Auswirkung
- Dcm: keine Überlappung — keine Auswirkung
- CpG: keine Überlappung — keine Auswirkung
- EcoKI: keine Überlappung — keine Auswirkung
- EcoBI: möglicherweise Überlappung — Auswirkung unbestimmt
Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA:
- Es sind mindestens 5 U der Enzyme für den vollständigen Verdau von 1 μg in Agarose eingebetteter Lambda-DNA in 16 Stunden erforderlich
Kompatible Enden:
- EcoRI, TasI, XapI
Spezifikation
10 U/μl | |
MunI (MfeI) | |
Ja | |
Nein | |
Restriktionsenzym |
Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive | |
10x Puffer G | |
37°C | |
300 E | |
Herkömmliches Klonen |