Learn More
Maxima Maxima SYBR Green qPCR Master Mix (2x), mit separatem ROX-Fläschchen
Gebrauchsfertige für qPCR und 2-stufige RT-qPCR optimierte Lösung.
332.00 CHF - 4820.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren | SYBR |
---|---|
Format | Tube |
GC-Rich PCR Performance | Hoch |
PCR-Methode | qPCR |
Polymerase | Taq DNA-Polymerase |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11853923
|
Maxima
K0251 |
200 Reaktionen |
332.00 CHF
200 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11340760
|
Maxima
K0253 |
4000 Reaktionen |
4820.00 CHF
4000 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11863923
|
Maxima
K0252 |
1.000 Reaktionen |
1508.00 CHF
1000 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Die Master-Gemische enthalten Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase und dNTPs in einem optimierten PCR-Puffer. Es müssen nur das Template und die Primer zugegeben werden. SYBR Green I ist ein interkalierender Farbstoff, der die DNA-Detektion und DNA-Analyse ohne Einsatz sequenzspezifischer Sonden ermöglicht.
In Kombination mit einem optimierten Puffer gewährleistet Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase die Spezifität und Sensitivität der PCR, während dUTP in der Mischung optional vor Verschleppungskontamination mithilfe von Uracil-DNA Glycosylase (UDG) schützt. Die Verwendung von Maxima SYBR Green qPCR Master Mixes in Echtzeit-PCR-Anwendungen ermöglicht die reproduzierbare, sensitive und spezifische Quantifizierung genomischer Templates und von Plasmid-, Virus- und cDNA-Vorlagen. Maxima SYBR Green qPCR Master-Gemische sind mit den meisten Echtzeit-Thermocyclern kompatibel.
- Spezifität: Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase und der optimierte Puffer verhindern eine unspezifische Amplifikation und die Bildung von Primer-Dimeren
- Empfindlichkeit: Erkennt Ziele mit niedriger Kopienanzahl
- Großer linearer Bereich: Präzise Quantifizierung über 9 Größenordnungen
- Reproduzierbarkeit und Komfort: Gebrauchsfertiger Mastermix 2X
Spezifikation
SYBR | |
Hoch | |
Taq DNA-Polymerase | |
BioRad CFX96™, MJ Chromo4, MJ Opticon, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, Corbett RotorGene | |
Mastermischung für Real-Time PCR SYBR | |
2X |
Tube | |
qPCR | |
Standard | |
Maxima | |
Genexpression | |
DNA, dsDNA |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.