Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Plasmid-Midiprep-Kit
Mit diesem Kit können Sie große Mengen hochwertiger Plasmid-DNA aus rekombinanten E. coli-Kulturen isolieren.
301.00 CHF - 1138.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 400 ng/µl |
---|---|
Säulentyp | Spin-Säule |
Format | Zentrifugationssäule |
Isolation Technology | Silikasäule |
Umfang | Midi |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11531645
|
Thermo Scientific™
K0481 |
25 Aufreinigungen |
301.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11541645
|
Thermo Scientific™
K0482 |
100 Aufreinigungen |
1138.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Description
Das GeneJET Plasmid Midiprep-Kit wurde für die großvolumige Isolierung hochwertiger Plasmid-DNA aus rekombinanten E. coli-Kulturen entwickelt. Das Kit nutzt eine patentierte Membrantechnologie auf Silikabasis in Form einer praktischen Spin-Säule. Mit jeder Aufbereitung werden bis zu 200 μg Plasmid-DNA mit hoher Kopienzahl gewonnen. Die gereinigte Plasmid-DNA kann in einer Vielzahl molekularbiologischer Verfahren verwendet werden, wie Restriktionsendonuklease-Digestion, PCR, Klonierung, Transformation, automatisierte Sequenzierung, In-vitro-Transkription und Transfektion robuster Zelllinien.
Das Kit nutzt eine patentierte Membrantechnologie auf Silikabasis in Form einer praktischen Spin-Säule. Mit jeder Aufbereitung werden bis zu 200 μg Plasmid-DNA mit hoher Kopienzahl gewonnen. Die gereinigte Plasmid-DNA kann in einer Vielzahl molekularbiologischer Verfahren verwendet werden, wie Restriktionsendonuklease-Verdau, PCR, Klonierung, Transformation, automatisierte Sequenzierung, In-vitro-Transkription und Transfektion robuster Zelllinien.
Besondere Eigenschaften
- Effizient – Hohe Ausbeute von bis zu 200 μg hochwertiger Plasmid-DNA aus 50 ml Bakterienkultur
- Hohe Konzentration aufgereinigter DNA – 400 ng/μl
- Anwenderfreundlich – Spin-Säulenformat, Zentrifugen- oder Vakuumprotokolle
- Schnell – Das 60-minütige Verfahren ist erheblich schneller als bei der Verwendung von Schwerkraftsäulen
Enthält:
Resuspensionslösung, Lyselösung, Neutralisationslösung, endotoxinbindendes Reagenz, Waschlösung I (konzentriert), Waschlösung II (konzentriert), RNase A-Lösung, Elutionspuffer (10 mM Tris-HCl, pH 8,5), GeneJet™ Midi-Aufreinigungssäulen vormontiert mit Entnahmeröhrchen (15 ml), Entnahmeröhrchen (15 ml)
Empfohlen für:
FastDigest™ Restriktionsenzymverdau, automatisierte Fluoreszenzsequenzierung, PCR, Klonierung, Transformation, In-vitro-Transkription, Transfektion von robusten Zelllinien.
Specifications
400 ng/µl | |
Zentrifugationssäule | |
Midi | |
Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Transfektion, Klonierung, Sequenzierung, In-vitro-Transkription, Transformation, Nukleinsäuremarkierung, PCR | |
100–200 µg (mittelgroß) Plasmid-DNA | |
Plasmid-MidiPrep-Kit | |
60 min |
Spin-Säule | |
Silikasäule | |
Bakterien | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
GeneJET | |
Plasmid-DNA |
Safety and Handling
- GeneJET Plasmid Midiprep Kit
Signal Word
- Achtung
Hazard Category
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P330-Mund ausspülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidine hydrochloride, sodium lauryl sulphate, sodium hydroxide, acetic acid,triton X-100