Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Plasmid-Maxiprep-Kit
Mit diesem Kit können Sie große Mengen hochwertiger Plasmid-DNA aus rekombinanten E. coli-Kulturen isolieren.
Marke:  Thermo Scientific™ K0491
228.76 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21949" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11551645
  • 241.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das GeneJET Plasmid Maxiprep-Kit nutzt eine Membrantechnologie auf Silikabasis in Form einer praktischen Spin-Säule. Jede Aufbereitung gewinnt bis zu 750 μg Plasmid-DNA mit hoher Kopienzahl, die in einer Vielzahl molekularbiologischer Verfahren verwendet werden kann, wie Restriktionsendonuklease-Digestion, PCR, Klonierung, Transformation, automatisierte Sequenzierung, In-vitro-Transkription und Transfektion robuster Zelllinien.
Das Kit nutzt eine patentierte Membrantechnologie auf Silikabasis in Form einer praktischen Spin-Säule. Jede Aufbereitung ergibt bis zu 750 μµg Plasmid-DNA mit hoher Kopienzahl, die in einer Vielzahl molekularbiologischer Verfahren verwendet werden kann, wie Restriktionsendonuklease-Verdau, PCR, Klonierung, Transformation, automatisierte Sequenzierung, In-vitro-Transkription und Transfektion robuster Zelllinien.
  • Effizient: Hohe Ausbeute von bis zu 750 μg hochwertiger Plasmid-DNA aus 250 ml Bakterienkultur
  • Hohe Konzentration von aufgereinigter DNA 400 ng/μl
  • Praktisch: Spin-Säulenformat, Zentrifugen- oder Vakuumprotokolle
  • Schnell: Das Verfahren dauert 60 Minuten, erheblich schneller als bei der Verwendung von Schwerkraftsäulen
Enthält:
Resuspensionslösung, Lyselösung, Neutralisationslösung, endotoxinbindendes Reagenz, Waschlösung I (konzentriert), Waschlösung II (konzentriert), RNase A-Lösung, Elutionspuffer (10 mM Tris-HCl, pH 8,5), GeneJET™ Maxi-Aufreinigungssäulen vormontiert mit Entnahmeröhrchen (50 ml), Entnahmeröhrchen (50 ml)
Empfohlen für:
Transfektion von robusten Zelllinien, FastDigest™, Restriktionsenzymverdau, automatisierte Fluoreszenzsequenzierung, PCR, Klonierung, Transformation, In-vitro-Transkription.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
400 ng/µl
Zentrifugationssäule
Bakterien
Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Transfektion, Klonierung, Sequenzierung, In-vitro-Transkription, Transformation, Nukleinsäuremarkierung, PCR
10 Aufreinigungen
GeneJET
Plasmid-DNA
Spin-Säule
Silikasäule
Maxi
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
> 200 µg (große) Plasmid-DNA
Plasmid-MaxiPrep-Kit
60 min
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • GeneJET Plasmid Maxiprep Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium lauryl sulphate, sodium hydroxide, acetic acid, guanidine hydrochloride