Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Plant RNA Purification Kit
Aufreinigung von genomischer RNA mithilfe von Kieselgelmembranen aus Blättern, Wurzeln, Sprossen und anderen Teilen verschiedener Pflanzen. Lieferung als praktische Zentrifugationssäulen.
516.00 CHF - 2105.00 CHF
Spezifikation
Isolation Technology Kieselgel-Zentrifugationssäule
Aufreinigungszeit 20 Min. (nach Probenhomogenisierung)
Elutionsvolumen 50 μl
Probentyp Pflanzen
Endprodukttyp Gesamt-RNA
Mehr Spezifikationen ansehen
Benötigt: Dithiothreitol (DTT, Nr. R0861)
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11591645
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
K0801
50 Aufreinigungen
516.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11501655
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
K0802
250 Aufreinigungen
2105.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das GeneJET Aufreinigungs-Minikit für Pflanzen-RNA wurde für die schnelle und effiziente Aufreinigung von qualitativ hochwertiger Gesamt-RNA aus einer Vielzahl von Pflanzenarten und Gewebetypen entwickelt.
Das Kit nutzt eine Membrantechnologie auf Silikabasis in Form einer praktischen Spinsäule, wodurch die Notwendigkeit für teure Harze, toxische Phenol-Chloroform-Extraktionen oder langwierige Alkoholfällungen entfällt. Das Standardverfahren dauert nach der Zelllyse weniger als 20 Minuten. Die hochwertige gereinigte RNA kann in zahlreichen nachgeschalteten Anwendungen, wie RT-PCR, RT-qPCR, Northern Blotting und anderen RNA-basierten Analysen verwendet werden. Die RNA-Ausbeute variiert zwischen verschiedenen Spezies, Geweben und dem Alter der Gewebeprobe. Die typische Ausbeute der Gesamt-RNA aus verschiedenen Quellen ist Tabelle 1 zu entnehmen.
Das Kit nutzt eine Membrantechnologie auf Kieselgelbasis in Form einer praktischen Spin-Säule, wodurch die Notwendigkeit teurer Harze, toxischer Phenol-Chloroform-Extraktionen oder zeitaufwändiger Alkoholausfällungen entfällt. Das Standardverfahren dauert nach der Zelllyse weniger als 20 Minuten. Die hochwertige aufgereinigte RNA kann in zahlreichen nachgeschalteten Anwendungen, wie RT-PCR, RT-qPCR, Northern Blotting und anderen RNA-basierten Analysen verwendet werden. Die RNA-Ausbeute variiert je nach Spezies, Geweben und Alter der Gewebeprobe.
  • Schnell – Das Verfahren kann nach der Zelllyse innerhalb von 20 Minuten abgeschlossen werden
  • Anwenderfreundlich – Das Protokoll enthält keinen verstopfungsanfälligen Lysat-Filtrationsschritt
  • Hohe Ausbeute – Bis zu 65 μg hochreine RNA mit hoher Integrität aus 50 mg Pflanzenproben
  • Mit einer Vielzahl von Proben (Blätter, Wurzeln, Sprossen und andere Teile verschiedener Pflanzen) kompatibel
Enthält:
Lyselösung für Pflanzen-RNA, Waschpuffer WB 1 (konzentriert), Waschpuffer 2 (konzentriert), nukleasefreies Wasser, GeneJET™ RNA-Aufreinigungssäulen (vormontiert mit Entnahmeröhrchen), Entnahmeröhrchen (2 ml), Entnahmeröhrchen (1,5 ml), detailliertes Protokoll
Empfohlen für:
Schnelle Extraktion hochgradig reiner RNA, geeignet für alle herkömmlichen molekularbiologischen Verfahren, wie z. B.: RT-PCR, RT-qPCR, Northern Blot, Nuklease-Protection-Assay.
Spezifikation
Spezifikation
Kieselgel-Zentrifugationssäule
50 μl
Gesamt-RNA
RT-PCR, qPCR, cDNA-Bibliothekskonstruktion, NGS, Microarray-Analyse, Blot-Hybridisierung, Northern Blotting, In-vitro-Translation, Nuclease-Protection-Assays, Nukleinsäure-Markierung
Raumtemperatur
Bis zu 65 μg
20 Min. (nach Probenhomogenisierung)
Pflanzen
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Mini
≤ 100 mg
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GeneJET Plant RNA Purification Kit