Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest AatII
Schneiden Sie an GACGT^C-Stellen mit Thermo Scientific™ FastDigest™ AatII, das am zuverlässigsten bei 37 °C innerhalb von 5 bis 15 Minuten unter Verwendung des universellen FastDigest™ Puffers arbeitet (Isoschizomere: ZraI).
Marke:  Thermo Scientific™ FD0994
101.65 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10374470
  • 107.00 CHF / 50 Reaktionen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
pUC19 DNA/SmaI Fragmente, 1,0 % Agarose, 1 Spaltstelle
FastDigest Enzyme sind fortschrittliche schnelle Restriktionsenzyme, die im FastDigest Universalpuffer und im FastDigest Green Reaktionspuffer alle zu 100 % aktiv sind.
Der Universalpuffer ermöglicht einen schnellen Einzel-, Doppel- oder Mehrfach-Verdau von DNA innerhalb von 5 bis 15 Minuten ohne erforderlichen Pufferwechsel oder anschließende DNA-Reinigungsschritte. DNA-modifizierende Enzyme wie das Klenow-Fragment, T4 DNA-Ligase, alkalische Phosphatasen und T4 DNA-Polymerase besitzen alle im FastDigest-Puffer eine uneingeschränkte Aktivität. Aus diesem Grund können Enzyme für nachfolgende Anwendungen direkt dem FastDigest-Reaktionsgemisch hinzugefügt werden.
Als zusätzliche Erleichterung enthält FastDigest Green Buffer ein Dichtereagenz und zwei Tracking-Farbstoffe zum direkten Auftragen der verdauten Reaktionsprodukte auf ein Gel.
Kurze Inkubationszeiten und eine optimale Zusammensetzung des FastDigest-Universalpuffers verhindern das Auftreten von Star-Aktivitäts-Effekten.
Highlights
  • 100 % Aktivität aller FastDigest-Enzyme im Universalpuffer
  • 100 % Pufferkompatibilität mit Folgeanwendungen
  • Vollständiger Verdau in 5 bis 15 Minuten
  • Direktes Auftragen auf Gele möglich
  • Keine Star-Aktivität
  • 176 FastDigest-Enzyme erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• FastDigest AatII (50 μL)
• 10X FastDigest Buffer (1.0 mL)
• 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL)
Store at –20°C.
AatII
Ja
Nein
Restriktionsenzym
FastDigest
80°C
Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
10x FastDigest Puffer/FastDigest Green Puffer
37°C
50 μL (50 Reactions)
Herkömmliches Klonen
3' protruding ends