Learn More
Thermo Scientific™ EpiJET DNA Methylation Analysis Kit (MspI/HpaII)
Führen Sie mit dem Thermo Scientific™ EpiJET™ DNA-Methylierungsanalyse-Kit (MspI/HpaII) eine schnelle und effiziente Analyse des DNA-Methylierungsstatus an einem bestimmten Ort durch.
Marke: Thermo Scientific™ K1441
138.40 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
5-Methylcytosin ist eine wichtige epigenetische DNA-Modifikation, die bei der Regulierung der Genexpression eine wichtige Rolle spielt.
Das EpiJET DNA Methylierungsanalyse-Kit (MspI/HpaII) verwendet die MspI- und HpaII-Restriktionsenzyme, um den DNA-Methylierungsstatus an einem bestimmten Ort zu analysieren. Epi MSPI und Epi HpaII sind Isoschizomere mit unterschiedlicher Empfindlichkeit gegenüber CpG-Methylierung. Methylierung des internen CpG in der 5'-CCGG-3'-Tetranukleotid-Sequenz blockiert die Spaltung mit Epi HpaII, die Spaltung mit Epi MspI ist jedoch nicht beeinträchtigt.
Die Enzyme Epi MspI und Epi HpaII sind speziell für epigenetische Untersuchungen formuliert, sodass sich der Verdau genomischer DNA in einer Stunde abschließen lässt.
Highlights
- Schnell – vollständiger Verdau genomischer DNA in 1 Stunde bei 37°C
- Effizient – speziell formulierte Enzyme für epigenetische Untersuchungen zum DNA-Methylierungsstatus
Spezifikation
10x Epi-Puffer | |
200 reactions | |
DNA-Methylierungsanalyse-Kit | |
EpiJET |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.