Learn More
Thermo Scientific™ dNTP/dUTP Mix
Reduzieren Sie die Anzahl der Pipettierschritte und das Risiko von Pipettierfehlern beim Reaktionsaufbau mit diesem dNTP/dUTP-Gemisch, einer wässrigen Lösung mit dATP, dCTP, dGTP und dUTP.
Marke:  Thermo Scientific™ R0251
23.02 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10715471
  • 46.05 CHF / 1 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Descripción
Descripción
dNTP/dUTP Mix ist eine Lösung, die dATP, dCTP und dGTP in jeweils einer Endkonzentration von 2 mM und dUTP in einer Endkonzentration von 4 mM enthält. Alle Nukleotide haben eine Reinheit von mehr als 99 % und sind frei von Nuklease-Aktivitäten sowie von menschlicher DNA und E. coli-DNA. Die Mischung bietet die Möglichkeit, die Anzahl der Pipettierschritte und das Risiko von Fehlern beim Reaktionsaufbau zu reduzieren. Ist für den direkten Einsatz in PCR mit Taq DNA-Polymerase, Reverse Transkription und anderen Anwendungen konzipiert.
Besondere Merkmale
  • Reinheit höher als 99 %, bestätigt durch HPLC
  • Frei von menschlicher DNA und E. coli-DNA
  • Äußerst stabil
    • Stabil über mindestens 100 Einfrier- und Auftauvorgänge
    • Bis zu 95 % der dNTPs liegen auch nach 7 Wochen bei Raumtemperatur noch in Triphosphat-Form vor
    • Bis zu 90 % der dNTPs sind auch nach 30 PCR-Zyklen (1 min bei 94 °C, 3 min bei 72 °C) noch in Triphosphat-Form erhalten
  • Anwendung getestet mit:
    • cDNA-Synthese und RT-PCR
    • Real-Time PCR
    • Standard-PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
dNTP/dUTP Mix contains dATP, dCTP, and dGTP at a final concentration of 2 mM and dUTP at 4 mM (1 mL)
Store at –20°C.
DNA-Polymerase
> 99 %
Trockeneis
2 mM
Flüssig
Unmarkiert
1 mL
Standard-PCR, RT-PCR, Real-Time PCR (qPCR)
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.