Learn More
Thermo Scientific™ dGTP-Lösung (100 mM)
Optimieren Sie molekularbiologische Anwendungen mit diesem extrem reinen dGTP.
Marke:  Thermo Scientific™ R0161
45.60 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10171260
  • 76.00 CHF / 0.25 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
dGTP (2'-Desoxyguanosin-5'-triphosphat) ist ein extrem stabiles Nukleotid, geliefert als mit NaOH auf einen pH-Wert von 7,3 bis 7,5 titrierte wässrige Lösung mit 100 mM. Das Nukleotid hat eine Reinheit von mehr als 99 % und ist frei von Nuklease-Aktivitäten sowie von menschlicher DNA und E. coli-DNA. Es eignet sich für viele verschiedene molekularbiologische Anwendungen.
Besondere Merkmale
  • Über 99 % Reinheitsgrad durch HPLC bestätigt
  • Frei von menschlicher DNA und E. coli-DNA
  • Äußerst stabil
  • Anwendung getestet mit:
    • Long Range PCR (40 kb)
    • cDNA-Synthese und RT-PCR
    • Real-Time PCR
    • Standard-PCR
    • High-Fidelity-PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
dGTP Solution, 100 mM (0.25 mL)
Store at –20°C.
Unmarkiert
0.25 mL
Standard-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue, RT-PCR, Real-Time PCR (qPCR)
Flüssig
> 99 %
Trockeneis
100 mM