Learn More
Thermo Scientific™ CTP-Lösung (100 mM)
Optimieren Sie eine Vielzahl molekularbiologischer Anwendungen mit CTP, einem hochgradig stabilen Nukleotid mit 99 % Reinheitsgrad.
Marke: Thermo Scientific™ R0451
Beschreibung
CTP (Cytidin-5'-triphosphat) ist ein hochgradig stabiles Nukleotid mit über 99 % Reinheitsgrad. Wird als wässrige 100 mM-Lösung geliefert und ist mit NaOH auf einen pH-Wert von 7,3 bis 7,5 titriert. Dieses Nukleotid wurde für eine Vielzahl molekularbiologischer Anwendungen entwickelt.
Highlights
- Über 99 % Reinheitsgrad durch HPLC bestätigt
- Für die in-vitro-Transkription funktionell getestet
- Hohe Stabilität – zwei Jahre lang bei -20 C und nach mehreren Auftau-/Gefrierzyklen stabil
Spezifikation
100 mM | |
CTP Solution, 100 mM (0.25 mL) Store at –20°C. |
|
Unkonjugiert | |
DLT-Lösungen |
in vitro Transcription, RNA Amplification | |
Trockeneis | |
0.25 mL | |
Flüssig |