Learn More
Thermo Scientific™ Taq Buffer with (NH4)2SO4 (10X)
Thermo Scientific™10x Taq Puffer ohne Detergens wird bei PCR mit Fermentas Taq DNA-Polymerasen (sowohl rekombinant als auch nativ) eingesetzt, und dieser Puffer enthält keine Detergenzien, die Wechselwirkungen mit bestimmten Anwendungen haben kann, z. B. mit Microarray-Experimenten.
Marke: Thermo Scientific™ B33
20.59 CHF gültig bis 2024-09-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "21650" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™10x Taq Puffer ohne Detergens wird bei PCR mit Fermentas Taq DNA-Polymerasen (sowohl rekombinant als auch nativ) eingesetzt, und dieser Puffer enthält keine Detergenzien, die Wechselwirkungen mit bestimmten Anwendungen haben kann, z. B. mit Microarray-Experimenten.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Qualitätskontrolle
- Geprüft und zertifiziert auf die Abwesenheit von Endo-, Exodeoxyribonukleasen, Ribonukleasen und funktionell getestet in der Amplifikation von 956 Bp-DNA-Fragmenten eines Single-Copy-Gens humaner genomischer DNA
Material
- 100 mM Tris-HCl (pH 8,8 bei 25°C)
- 500 mM KCl
Spezifikation
Enthält: • 4 x 1,25 ml 10x Taq Buffer mit (NH4)2SO4 Bei –20°C lagern. |
|
Taq DNA-Polymerase | |
4 x 1.25 mL | |
Wet or Dry Ice | |
10X |
Flüssig | |
10x Taq-Puffer mit (NH4) 2SO4 | |
PCR | |
Standard PCR | |
4 x 1.25 mL |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.