Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fenofibrat, 98 %
Artikelnummer. 15790909
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C20H21ClO4
Molekulargewicht (g/mol) 360.83
InChI-Schlüssel YMTINGFKWWXKFG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3339
ChEBI CHEBI:5001
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fenofibrate
Schmelzpunkt 79°C to 82°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,soluble in acetone,,soluble in ethyl acetate,soluble in acetonitrile,soluble in methanol,soluble in ethanol
Formelmasse 360.83
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fenofibrate, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Fenofibrate