Learn More
Value Plastics Female Luer Thread Style to NPT Adapter Fittings, Elbow
Luer fittings allow for a simple yet secure connection
Marke: Value Plastics 50120-71
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Quick and easy assembly and disassembly without the need for tools. Thread design provides a secure closure—preventing contamination. Constructed of durable chemical resistance nylon. Conforms to ISO-594-1 and ISO 594-2 standardsSpezifikation
Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS | |
Female Luer Thread, 1/8-27 NPT(M) Thread |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur