Learn More
Cytiva Luer-Lock-Buchse für ÄKTA-Systeme
Das Cytiva weibliche Luer Lock-Verbindungsstück kann mit Autosampler A-900 und A-905, einem integralen Bestandteil zahlreicher ÄKTA-Chromatographiesysteme, verwendet werden.
Marke: Cytiva 18-1120-38
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Cytiva weiblicher Luer Lock-Einlass kann mit zahlreichen ÄKTA-Flüssigkeitschromatographiesystemen verwendet werden, darunter: ÄKTAexplorer™, ÄKTApurifier™, ÄKTAfplc™ und ÄKTAmicro™ Systeme.Spezifikation
Weibliches Luer-Lock-Verbindungsstück | |
Je 1 | |
Autosampler A-900 und A-905, die in zahlreichen ÄKTA Systemen verwendet werden, darunter: ÄKTAexplorer, ÄKTApurifier, Ä |
Luer-Lock, weiblich | |
Durchsichtig |