Learn More
Fehling-Reagenz II für Zucker, zur Bestimmung von Zucker, Reag. Ph. Eur., Lösung II: Kaliumnatriumtartrat, Alcalin, Honeywell Fluka™
Zur Bestimmung von Zucker, Reag. Ph. Eur., Lösung II: Kaliumnatriumtartrat, Alcalin
Marke:  Honeywell-Fluka 36019-6X1L
628.56 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21986" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15695040
  • 688.11 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fehlings Reagenz II für Zucker
1310-73-2, 304-59-6, 7732-18-5
≥70.0000%, ≥10.0000%
MFCD00012467
1.23-1.25 g/ml bei 20 °C
Reagenz Ph. Eur.
6 x 1 l
Zur Bestimmung von Zucker, Reag. Ph. Eur., Lösung II: Kaliumnatriumtartrat, Alcalin
100 °C
<90.0000%, <30.0000%
UN1824
Kaliumnatriumtartrat-Lösung, alkalisch, Alkalisches Kaliumnatriumtartrat
Poly-Flasche
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Fehling
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide