Learn More
Ohaus™ FD Serie Lebensmittel-Portionierungswaage
Marke:  Ohaus™ 71210143
Artikelnummer. 12982611
  • 785.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
120 Std.
Vom Anwender auswählbare externes Messbereichs- oder Linearitätskalibrierung
Nicht zutreffend
3 kg
0,100000 g
± 0.2 g
IP43
30000
-10 °C bis +40 °C
Pound, Dezimalunze, 3/4, 1/2 und 1/4 Bruchunze, Gramm, Kilogramm, kombinierte lbs.:oz.-Anzeige (entweder dezimale oder fraktionierte Unzen)
300,00 x 223,00 x 71,000 mm
300,00 mm
300 mm
223 mm
300,00 mm
9 VDC 0,5 A AC-Wandadapter, 100/120 VAC 50/60 Hz
50/60 Hz
Bleisäure
NSF-gelistet/zertifiziert entsprechend NSF/ANSI 169-2005
Gehäuse und Plattform aus Edelstahl, Füllstandsanzeige vorn
7-Segment-LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Membranschalter mit 4 Knöpfen
Gehäuse FD3H
0,2 g
<2 Sekunden
FD Serie Lebensmittel-Portionierungswaage
300,00 x 223,00 mm
11,80 in.
8,80 in.
2,80 in.
11,80 in.
3,6 kg
9/100 bis 120 V