Learn More
Thermo Scientific™ FastVac™ Vacuum Manifold
Der Thermo Scientific FastVac Vakuumverteiler verfügt über eine langlebige, chemikalienbeständige Konstruktion und ist in der Lage, bis zu 20 Proben gleichzeitig mit einem Vakuum zu verarbeiten. Dadurch entfallen mehrere Zentrifugationsschritte und die Entsorgung des Durchflusses aus Sammelröhrchen.
Marke: Thermo Scientific™ A35899
237.34 CHF gültig bis 2024-09-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21626" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21626
Beschreibung
Die Einweg-Luer-Lock-Absperrhähne sind mit den meisten Nukleinsäure-Aufreinigungssäulen kompatibel und einzeln kontrolliert, sodass nur eine Probe gleichzeitig verarbeitet werden kann. Darüber hinaus macht der extra große Abfallbehälter den FastVac Vakuumverteiler praktisch für Protokolle, die die Verarbeitung großer Volumina erfordern, z. B. während der Plasmid-DNA-Isolierung mit einem PureLink Fast Low-Endotoxin Plasmid-Aufreinigungskit.
Produktmerkmale:
• Kapazität — kann 1 bis 20 Proben gleichzeitig mit Säulen und einer Vakuumquelle verarbeiten
• Zusammensetzung — besteht aus einem linearen, leicht verdichtetem Polyethylen-Verteilerkörper, Einweg-Luer-Absperrhähnen aus einem Polycarbonat-Gehäuse und einem Polypropylen-Griff, einem Polypropylen-Vakuumschlauchanschluss und einem Neopren-Stopfen
• CKompatibilität — kompatibel mit den meisten Nukleinsäure-Aufreinigungskits (Informationen zur Kompatibilität und Verarbeitung mit einem Vakuumverteiler finden Sie in der Bedienungsanleitung des Kits)
Spezifikation
Vakuumkammer | |
FastVac™ | |
Raumtemperatur |
• 1 Vakuumverteiler • 20 Luer-Lock-Verbindungsstücke • 1 Neopren-Stopfen |
|
Je 1 |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.