Learn More
Thermo Scientific™ FastRuler Ultra Low Range DNA Ladder, Ready-to-Use, 10-200 bp PROMO
Führen Sie mit Thermo Scientific™ FastRuler™ DNA-Leitern schnelle Größenbestimmungen und ungefähre Quantifizierung von dsDNA in Hochdurchsatzgelen und konventionellen Agarosegelen durch.
Marke: Thermo Scientific™ SM1233-RMD123
Beschreibung
Highlights
- Fast separation (8 to 14 min)
- Short separation distance (10 to 20 mm)
- Sharp bands, easy-to-remember fragment sizes and quantities
- Ready-to-use -premixed with loading dye
- Supplied with loading dye solution for sample DNA
Spezifikation
Orange | |
DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter | |
1 mL |
6X Loading Dye | |
Flüssig |
Dieses Produkt oder seine Verwendung ist durch mindestens einen Anspruch der US-Patentnummern 5.834.201, 6.680.378 und/oder 7.132.520 geschützt und im Besitz der Invitrogen Corporation. Beim Kauf dieses Produkts wird dem Käufer das nicht übertragbare Recht verliehen, die gekaufte Menge des Produkts für die interne, vom Käufer durchgeführte Forschung zu verwenden. Der Käufer darf dieses Produkt oder Materialien, die durch den Einsatz dieses Produkts hergestellt werden, nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Kommerzielle Zwecke sind alle Aktivitäten, die gegen Entgelt durchgeführt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: (1) Verwendung des Produkts bei der Herstellung; (2) Verwendung des Produkts für die Bereitstellung einer Dienstleistung, von Informationen oder Daten; (3) Verwendung des Produkts zu therapeutischen, diagnostischen oder prophylaktischen Zwecken; oder (4) Weiterverkauf des Produkts, unabhängig davon, ob das Produkt zur Verwendung in der Forschung weiterverkauft wird oder nicht. Weitere Informationen zum Lizenzerwerb unter den genannten Patenten erhalten Sie von Business Development Department, Invitrogen Corporation, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, CA 92008, USA.