Learn More
MP Biomedicals™ FastRNA™-Gewinnungskit
Zur einfachen und schnellen Isolierung der Gesamt-RNA aus zahlreichen Pflanzenproben
Marke: MP Biomedicals™ 116080050
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entwickelt zur Isolierung und Aufreinigung hochwertiger Gesamt-RNA aus Pflanzenzellen und -gewebe für bessere RT-PCR-Ergebnisse
- In Kombination mit einem einzigartigen Lysepuffer gewährleistet das FastPrep™-Instrument eine effiziente Lyse des Ausgangsmaterials und die gleichzeitige Inaktivierung endogener RNasen
- Genomische DNA wird durch Bindung von der Gesamt-RNA getrennt, indem sie sich an speziell optimierte mineralische Trägerpartikel im Lysepuffer bindet.
- RNA wird dann mit Ethanol gemischt und auf die RNA-Bindungsmembran transferriert
- Die Gesamt-RNA bindet dann, Verunreinigungen werden ausgewaschen und die reine RNA eluiert
- Phenol oder Chloroform sind nicht erforderlich
- Enthält ein Protokoll zur gleichzeitigen Isolierung von Proteinen
Spezifikation
Kit | |
50 | |
FastRNA™ Gewinnungskit | |
Pflanzengewebe |
Northern Blot, RNA-Dot-Blots, In-Vitro-Translation, RT-PCR, ddRT-PCR, cDNA-Bibliotheken sowie TaqMan&Trade; Analyse- und Array-Technologien | |
RNA | |
50 Aufreinigungen | |
Unsteril |
Nur für Forschungszwecke oder zur weiteren Herstellung, nicht für den direkten menschlichen Gebrauch.