Learn More
Checkers Fastlane™ 1 Channel 1.5 in. Drop Over Cable Protector
Fastlane lightweight drop-over cable protectors are made from durable polyurethane and feature heavy-duty, patented L-Connectors for easily attaching additional protectors to extend to any desired length.
58.00 CHF - 62.00 CHF
Spezifikation
Material Polyethylen
Länge (angloamerikanisch) 1,5 in.
Länge (metrisch) 3,8 cm
Breite (metrisch) 91,4 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17782398
Unterlagen ansehen
Checkers
PFLS0001BL
Schwarz
58.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17722508
Unterlagen ansehen
Checkers
PFLS0002OR
Orange
62.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Fastlane lightweight drop-over cable protectors are made from durable polyurethane and feature heavy-duty, patented L-Connectors for easily attaching additional protectors to extend to any desired length
  • Patented 5-bar tread plate surface provides maximum traction for carts and pedestrian traffic
  • These low profile protectors fit multiple cable sizes and are compact for easy setup, disassembly, and storage
Spezifikation
Spezifikation
Polyethylen
1,5 in.
3,8 cm
91,4 cm