Learn More
MP Biomedicals™ FastGro – synthetischer, tierfreier, chemisch definierter FKS-Ersatz
FastGro ermöglicht die Kultivierung von Zellen in vitro ohne Anwendung von Serum und ohne tierische oder vom Menschen abgeleitete Verbindung.
Marke: MP Biomedicals™ 092640054
Beschreibung
FastGro ermöglicht die Kultivierung von Zellen in vitro ohne Anwendung von Serum und ohne tierische oder vom Menschen stammenden Verbindungen. FastGro ist ein vollständig definierter Zusatzstoff zum Vermeiden von Serumbedarf für eine Vielzahl an Zellkulturverfahren. Da FastGrao chemisch definiert ist, werden chargenweise Abweichungen vermieden. Alle Komponenten von FastGro sind hochgradig reine und bestimmte chemische Verbindungen.
Die Kultivierung von Zellen in einem mit FastGro angereicherten Medium bietet im Vergleich zu herkömmlichen FKS-angereicherten Medien eine Reihe von Vorteilen.
- Aufgrund seiner chemisch definierten Natur gibt es keine Variationen zwischen Chargen. Dadurch entfällt das Testen neuer Serumchargen.
- In Ihrer Forschung gibt es keine Interferenzen unbekannter Serumverbindungen.
- Da es weder Hormone noch Zytokine enthält, werden Ihre Forschungsdaten nicht beeinflusst.
- FastGro ist sicher im Gebrauch, da es keine tierischen oder vom Menschen stammenden Materialien enthält.
- Er kann im Kühlschrank aufbewahrt werden. Kein Auftauen vor der Verwendung erforderlich.
Spezifikation
Bei 2 bis 8 °C lagern | |
Synthetische Seren | |
500 mL | |
Zellbiologie | |
Zellkultur |
Flüssig | |
FBS-Ersatzserum | |
Steril | |
Leberepithelzellen, HaCaT, Primäre menschliche Hepatozyten, Hybridoma, VERO, HEK293, CHO, HEP G2, HeLa, Menschliche Keratinozyten |