Learn More
MP Biomedicals™ FastGro – synthetischer, tierfreier, chemisch definierter FKS-Ersatz
FastGro ermöglicht die Kultivierung von Zellen in vitro ohne Anwendung von Serum und ohne tierische oder vom Menschen abgeleitete Verbindung.
Marke: MP Biomedicals™ 092640049
Description
FastGro ermöglicht die Kultivierung von Zellen in vitro ohne Anwendung von Serum und ohne tierische oder vom Menschen stammenden Verbindungen. FastGro ist ein vollständig definierter Zusatzstoff zum Vermeiden von Serumbedarf für eine Vielzahl an Zellkulturverfahren. Da FastGrao chemisch definiert ist, werden chargenweise Abweichungen vermieden. Alle Komponenten von FastGro sind hochgradig reine und bestimmte chemische Verbindungen.
Die Kultivierung von Zellen in einem mit FastGro angereicherten Medium bietet im Vergleich zu herkömmlichen FKS-angereicherten Medien eine Reihe von Vorteilen.
- Aufgrund seiner chemisch definierten Natur gibt es keine Variationen zwischen Chargen. Dadurch entfällt das Testen neuer Serumchargen.
- In Ihrer Forschung gibt es keine Interferenzen unbekannter Serumverbindungen.
- Da es weder Hormone noch Zytokine enthält, werden Ihre Forschungsdaten nicht beeinflusst.
- FastGro ist sicher im Gebrauch, da es keine tierischen oder vom Menschen stammenden Materialien enthält.
- Er kann im Kühlschrank aufbewahrt werden. Kein Auftauen vor der Verwendung erforderlich.
Specifications
Bei 2 bis 8 °C lagern | |
Synthetische Seren | |
100 mL | |
Zellbiologie | |
Zellkultur |
Flüssig | |
FBS-Ersatzserum | |
Steril | |
Leberepithelzellen, HaCaT, Primäre menschliche Hepatozyten, Hybridoma, VERO, HEK293, CHO, HEP G2, HeLa, Menschliche Keratinozyten |
Safety and Handling
- FastGro Synthetic, animal free, chemically defined FBS
Signal Word
- Achtung
Hazard Category
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Hazard Statement
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.