Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest Eco32I
Schneiden Sie an GAT^ATC-Stellen mit Thermo Scientific™ FastDigest™ EcoRV (Eco32I), das am zuverlässigsten bei 37 °C innerhalb von 5 bis 15 Minuten unter Verwendung des universellen FastDigest Puffers arbeitet (Isoschizomere: EcoRV).
69.00 CHF - 125.00 CHF
Spezifikation
Methylierungsempfindlichkeit | Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive |
---|---|
Enzym | Eco32I |
Kompatibler Puffer | 10x FastDigest Puffer/FastDigest Green Puffer |
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung | Nein |
Optimale Reaktionstemperatur | 37°C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10669520
|
Thermo Scientific™
FD0304 |
400 μl |
125.00 CHF
400 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10410260
|
Thermo Scientific™
FD0303 |
200 Reaktionen |
69.00 CHF
200 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Lambda-DNA verdaut mit EcoRI, 1% Agarose, 21 Spaltstellen
FastDigest Enzyme sind fortschrittliche schnelle Restriktionsenzyme, die im FastDigest Universalpuffer und im FastDigest Green Reaktionspuffer alle zu 100 % aktiv sind.
Der Universalpuffer ermöglicht einen schnellen Einzel-, Doppel- oder Mehrfach-Verdau von DNA innerhalb von 5 bis 15 Minuten ohne erforderlichen Pufferwechsel oder anschließende DNA-Reinigungsschritte. DNA-modifizierende Enzyme wie das Klenow-Fragment, T4 DNA-Ligase, alkalische Phosphatasen und T4 DNA-Polymerase besitzen alle im FastDigest-Puffer eine uneingeschränkte Aktivität. Aus diesem Grund können Enzyme für nachfolgende Anwendungen direkt dem FastDigest-Reaktionsgemisch hinzugefügt werden.
Als zusätzliche Erleichterung enthält FastDigest Green Buffer ein Dichtereagenz und zwei Tracking-Farbstoffe zum direkten Auftragen der verdauten Reaktionsprodukte auf ein Gel.
Kurze Inkubationszeiten und eine optimale Zusammensetzung des FastDigest-Universalpuffers verhindern das Auftreten von Star-Aktivitäts-Effekten.
Highlights
- 100 % Aktivität aller FastDigest-Enzyme im Universalpuffer
- 100 % Pufferkompatibilität mit Folgeanwendungen
- Vollständiger Verdau in 5 bis 15 Minuten
- Direktes Auftragen auf Gele möglich
- Keine Star-Aktivität
- 176 FastDigest-Enzyme erhältlich
Spezifikation
Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive | |
10x FastDigest Puffer/FastDigest Green Puffer | |
37°C | |
Restriktionsenzym | |
FastDigest |
Eco32I | |
Nein | |
Nein | |
Herkömmliches Klonen | |
Stumpf |