Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fast Green FCF, Elektrophoresereagenz
Artikelnummer. 15427979
Click to view available options
Menge:
5g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2353-45-9
Summenformel C37H34N2Na2O10S3
Synonym C.I.42053
Spezifikation
Formelmasse 808,86
Beilstein 5718212
Schmelzpunkt ≈290 °C (dez.)
InChI-Schlüssel XJBPDZVCYTYRIN-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].CCN(CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(O)C=C1S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name disodium bis(4-{ethyl[(3-sulfonatophenyl)methyl]amino}phenyl)(4-hydroxy-2-sulfonatophenyl)methylium
Molekulargewicht (g/mol) 808.84
Menge 5g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Form Pulver