Learn More
Thermo Scientific Chemicals Echtgrün FCF
Artikelnummer. 11497837
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Stain for showing collagen, muscle, cytoplasm and cells in mammalian tissuesFast Green FCF is used as a quantitative stain for histones and protein stain in electrophoresis. It is also used as a food dye, which is poorly absorbed by intestine. It is used for tinned green peas and other vegetables, jellies, sauces, fish and desserts. It is considered as a replacement of Light Green SF yellowish in Masson's trichrome. Further, it is utilized in tissue stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Färbemittel für die Darstellung von Kollagen, Muskeln, Zytoplasmen und Zellen in Säugetiergeweben. Fast Green FCF wird als quantitatives Färbemittel für Histone und Proteinfärbungen in der Elektrophorese verwendet. Es wird auch als Lebensmittelfarbstoff verwendet, der vom Darm nur schwach absorbiert wird. Es wird für grüne Erbsen in Konserven und anderes Gemüse, Gelees, Saucen, Fisch und Desserts verwendet. Es gilt als Ersatz für Lichtgrün SF gelblich bei der Masson-Trichrom-Färbung. Darüber hinaus wird es bei der Färbung von Geweben verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Glycerin, Glykol und Ethanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2353-45-9
Summenformel C37H34N2Na2O10S3
Molekulargewicht (g/mol) 808.84
MDL-Nummer MFCD00013053
InChI-Schlüssel XJBPDZVCYTYRIN-UHFFFAOYSA-L
Synonym C.I.42053
PubChem CID 16887
IUPAC-Name Dinatrium;2-[[4-[Ethyl-[(3-Sulfonatophenyl)Methyl]Amino]phenyl]-[4-[Ethyl-[(3-Sulfonatophenyl)Methyl]azaniumyliden]Cyclohexa-2,5-dien-1-Yliden]Methyl]-5-Hydroxybenzolsulfonat
SMILES [Na+].[Na+].CCN(CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(O)C=C1S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fast Green FCF
Schmelzpunkt ∼290°C (decomposition)
Beilstein 5718212
Merck Index 14,3941
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,glycerin,glycol and ethanol.
Formelmasse 808.86
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Menge 5 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fast Green FCF
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: C.I. Food Green 3