Learn More
Thermo Scientific Chemicals Echtblausalz BB
Artikelnummer. 11372217
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Fast Blue BB salt is used as a general substrate for β-glycosidase. Two moles of 6-bromo-2-napthol-β-d-glucopyranoside are cleaved by β-glucosidases into 2 moles of d-glucose and 2 moles of 6-bromo-2-napthol. The 2 moles of 6-bromo-2-napthol formed are coupled with 1 mole of Fast Blue BB salt [4-benzoylamino-2,5-diethoxybenzenediazonium chloride hemi (zinc chloride) salt], resulting in 2 moles of the corresponding dye of 6-bromo-2-naphthol (reddish color). It is a commonly used stain to observe myelin under light microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Echtblausalz BB wird als allgemeines Substrat für β-Glykosidase verwendet. Zwei Mol 6-Bromo-2 -napthol-β-d-Glucopyranosid werden durch β-Glucosidasen in 2 Mol d-Glucose und 2 Mol 6-Bromo-2-Napthol gespalten. Die gebildeten 2 Mol 6-Bromo-2-Napthol werden mit 1 Mol Echtblausalz BB [4-Benzoylamino-2,5-Diehoxybenzendiazonium-Chlorid-Hemi(Zinkchlorid)Salz] gekoppelt, was 2 Mol des entsprechenden Farbstoffs 6-Bromo-2-Naphthol (rötliche Farbe) ergibt. Es ist ein häufig verwendetes Färbemittel zur Beobachtung von Myelin unter Lichtmikroskopie.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5486-84-0
Summenformel C34H36Cl4N6O6Zn
Molekulargewicht (g/mol) 831.878
MDL-Nummer MFCD00074765
InChI-Schlüssel CMFRFQODFZBKTI-UHFFFAOYSA-L
Synonym 4-Benzamido-2,5-diethoxybenzene diazonium chloride hemi zinc salt; C.I. 37175
PubChem CID 131675364
IUPAC-Name Zink;N-(4-Diazonio-2,5 -Dieoxyphenyl)Benzolcarboxidat;Dichlorid;Dihydrochlorid
SMILES CCOC1=CC(=C(C=C1N=C(C2=CC=CC=C2)[O-])OCC)[N+]#N.CCOC1=CC(=C(C=C1N=C(C2=CC=CC=C2)[O-])OCC)[N+]#N.Cl.Cl.[Cl-].[Cl-].[Zn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fast Blue BB salt
Schmelzpunkt ∼157°C (decomposition)
Beilstein 1845288
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 831.89
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Menge 5 g