Learn More
Thermo Scientific Chemicals Echtblausalz BB
Beschreibung
Fast Blue BB salt is used as a general substrate for β-glycosidase. Two moles of 6-bromo-2-napthol-β-d-glucopyranoside are cleaved by β-glucosidases into 2 moles of d-glucose and 2 moles of 6-bromo-2-napthol. The 2 moles of 6-bromo-2-napthol formed are coupled with 1 mole of Fast Blue BB salt [4-benzoylamino-2,5-diethoxybenzenediazonium chloride hemi (zinc chloride) salt], resulting in 2 moles of the corresponding dye of 6-bromo-2-naphthol (reddish color). It is a commonly used stain to observe myelin under light microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Echtblausalz BB wird als allgemeines Substrat für β-Glykosidase verwendet. Zwei Mol 6-Bromo-2 -napthol-β-d-Glucopyranosid werden durch β-Glucosidasen in 2 Mol d-Glucose und 2 Mol 6-Bromo-2-Napthol gespalten. Die gebildeten 2 Mol 6-Bromo-2-Napthol werden mit 1 Mol Echtblausalz BB [4-Benzoylamino-2,5-Diehoxybenzendiazonium-Chlorid-Hemi(Zinkchlorid)Salz] gekoppelt, was 2 Mol des entsprechenden Farbstoffs 6-Bromo-2-Naphthol (rötliche Farbe) ergibt. Es ist ein häufig verwendetes Färbemittel zur Beobachtung von Myelin unter Lichtmikroskopie.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Fast Blue BB salt |
Schmelzpunkt | ∼157°C (decomposition) |
Beilstein | 1845288 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 831.89 |
Geruch | Geruchsneutral |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Menge | 1 g |
Sicherheit und Handhabung
- Fast Blue BB salt
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Fast Blue BB salt
RUO – Research Use Only