Learn More
Farnesylaceton, Isomergemisch, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469506
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 762-29-8
Summenformel C18H30O
Molekulargewicht (g/mol) 262.437
MDL-Nummer MFCD00036517
InChI-Schlüssel LTUMRKDLVGQMJU-IUBLYSDUSA-N
Synonym farnesyl acetone, 5e,9e-6,10,14-trimethylpentadeca-5,9,13-trien-2-one, farnesylacetone, e,e-farnesylacetone, unii-3s0g4n267h, e,e-6,10,14-trimethylpentadeca-5,9,13-trien-2-one, trans,trans-farnesylacetone, 5,9,13-pentadecatrien-2-one, 6,10,14-trimethyl-, e,e, 2,6,10-trimethyl-2,6,10-pentadecatrien-14-one, 5,9,13-pentadecatriene-2-one, 6,10,14-trimethyl
PubChem CID 1711945
ChEBI CHEBI:67252
IUPAC-Name (5E,9E)-6,10,14-Trimethylpentadeca-5,9,13-trien-2-on
SMILES CC(=CCCC(=CCCC(=CCCC(=O)C)C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Farnesylacetone
Namenshinweis mixture of isomers
Dichte 0.88
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Pleasant
Brechungsindex 1.481
Menge 50 g
Beilstein 1781239
Formelmasse 262.44
Reinheit (%) 97%