Learn More
Falcon™ Gewebekulturbehandelte 96-Well Mikrotiterplatten
Farbe: Schwarz, transparenter Boden; Sterilität: Steril; Deckel: Mit Deckel
Marke: Falcon™ 353219
Beschreibung
- Die Böden sind 60 % dünner als herkömmliche Mikrotiterplatten aus Polystyrol für eine geringere Hintergrundfluoreszenz und zur Ermöglichung von Messungen bis hinunter zu 340 nm.
- Undurchsichtige Wände zur Verhinderung von Crosstalk zwischen den Wells
- Optisch klarer flacher Boden erlaubt die direkte Betrachtung unter dem Mikroskop
- Reines Polystyrol, Kristallklasse
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Nicht-pyrogenisch
- Unbehandeltes Polystyrol, Standardgewebekultur (TC) und Corning™ Primaria Oberflächenbehandlungen verfügbar
- Praktische, abziehbare Verpackung im medizinischen Stil für individuelle Produktpräsentation
- Einzelne Tabletts und gebrauchsfertig gestapelte (RS) Tabletts bestehen aus PET (Code 1) und sind recyclingfähig
- Falcon Mikrotiterplatten mit 96, 384, und 1536 Wells sind kompatibel mit Automatisierungssystemen und erfüllen die Norm ANSI/SBS für die Grundfläche von Mikrotiterplatten
Bestellinformation
Acht pro Packung, Behälter mit 32.
Spezifikation
Standard | |
0,32 cm2 | |
8/Packung, 32/Karton | |
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden | |
Automatisierungssysteme | |
96 | |
Steril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
32/Packung | |
32 Stück/Karton |
Mit Deckel | |
8 x 12 | |
TC-behandelt | |
Bildgebungsplatte | |
Polystyrol | |
25 bis 340 μl | |
Zellkultur | |
Unterstützt eine breite Palette von Anwendungen und viele bedeutenden Zellenarten wie primäre Zellen, Stammzellen, neuronale, mesenchymale, hepatozyte und endotheliale Zellen | |
8 St./Packung |