Learn More
Falcon™ FlouroBlok™ 96-Well HTS-Einsatzsysteme
GREENER_CHOICE
Vereinfacht die Erkennung von migrierenden fluoreszenzmarkierten Zellen. Corning™ Falcon™ FluoroBlok™96 -Well-HTS-Einsatzssysteme sind mit einer einzigartigen, lichtdichten PET-Membran ausgestattet, die die Lichttransmission innerhalb einer Reichweite von 400 bis 700 nm blockiert.
Marke:  Falcon™ 351162
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10172822
  • 2463.21 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Homogenes Fluoreszenz-Assay-System
  • Erfassen von Daten ohne Waschen von Platten, Zellschabung und Zählung
  • Aufzeichnen von Zellmigration oder Bioverfügbarkeit in Echtzeit ohne Demontage oder Zerstörung des Einsatzes
  • Jeder Einsatz ist mit einer Fluoreszenz-blockierenden Corning-Fluoroblok-Membran ausgestattet
  • Migrierte Zellen unter der Membran sind leicht mit einem Lumineszenz-Plattenlesegerät nachzuweisen, während die verbleibenden oberhalb der Membran “unsichtbar” gemacht werden
  • Migrierte Zellen sind nicht mehr von der Lichtquelle abgeschirmt und können mit einem Fluoreszenzplattenleser oder einem inversen Fluoreszenzmikroskop leicht erkannt werden
  • Bei Raumtemperatur, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung lagern.
Anwendungen
Untersuchen Sie ein breites Spektrum an Zelltypen und Aktivitäten wie:
  • Entzündungen mit neutrophilen Granulozyten, Messung der transepithelialen und transendothelialen Migration, Analyse der Blut--Hirn-Schranke, dendritische Zellen und Makrophagen
  • Pfade für die Stammzelldifferenzierung
  • Screening auf populationsspezifische neuronale Motogene
  • Migration von normalen, transformierten und transfizierten Zellen
  • Chemoinvasion-Assays, Arzneimittelforschung
Bestellinformation
Erhältlich mit Porengrößen von 3 und 8 μm. Einteiliges 96 Multiwell-Einsatzsystem (Einsatzplatte, 24 Well-Mikrotiterplatte oder Zuführungstablett mit einem Well und Deckel) oder individuelle 24 Well-Zellkultureinsätze.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
0.08 cm2
8 x 12
Schwarz
PET
Steril
5/Karton
5/Karton
Mit Deckel
PET
3 μm
Fluoreszenz-Plattenleser oder invertiertes Fluoreszenzmikroskop
96
Einsatzplatte mit quadratischer Vertiefung, quadratischer 96-Well mit flachem Boden und Deckel
5/Packung