Learn More
3M™ Fahrenheit™ unbelüftete Schutzbrille [geschlossen]
Beschreibung
- Brillen mit weichem Kristallgestell und einem breiten Abstützbereich rund um das Gesicht sorgen für mehr Tragekomfort
- Spezialkanal an der Gestellseite, die Bügel von inviduell verschriebenen Brillen aufnehmen können
- Das Modell passt gut zu inviduell verschriebenen Brillen
- Ein spezieller Kopfbügel aus Neopren sorgt für gute chemische Beständigkeit und einfache Reinigung
- Versiegelte Ausführung zum Schutz vor Flüssigkeitstropfen und großen Staubpartikeln
- Durch die Antifog-Beschichtung beschlägt das Glas weniger
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ETIM Klasse 5.0, EC002098, CE-Zulassung, EN 166:2001 |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
Beschreibung | Versiegelt |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bauwesen, Lebensmittelindustrie |
Rahmenfarbe | klar |
Kopfgurtmaterial | Neopren |
Einzelheiten zur Belüftung | Unbelüftet |
Material | PVC |
Lens Material | Acetat |