Learn More
3M™ Visier Serie 5, transparentes Acetat mit Kinnschutz
Das 3M™ Transparentes Acetat-Visier mit Kinnschutz 5A-CP schützt Kopf, Hals und Kinn vor Spritzern, Staub und umherfliegenden Splittern.
Marke:  3M™ 7100212096
Artikelnummer. 17865676
  • 346.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 3M™ Kopfschutz und Visiere bieten Schutz vor Hitze, Splittern und Chemikalien für Kopf und Augen.
  • Das 5A-CP bietet aufgrund seines Acetat-Visiers Chemikalienbeständigkeit und Schutz vor Stößen.
  • Der Kinnschutz sorgt für zusätzlichen Schutz mit freier Sicht nach unten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Beschlagfrei
Faceshield
Reusable
Steel Mesh
None
Polycarbonat
Acetat
Keine