Learn More
3M™ Gesichtsmaske V4DK
Click to view available options
Rahmenfarbe: Transparent
Beschreibung
- Klarsichtvisier aus Acetat
- Stärke: 1,0 mm
- Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C
- Gesichtsmasken sind für den Einsatz mit M3™ Schutzhelmen vorgesehen
- Das Visier erfüllt die Anforderungen an Schutzschirme gegen geringe Energieeinwirkung
- Visier der optischen Klasse 2, geringe Energieeinwirkung, F
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Zulassung , EN 166, EN 166, EN166:1995 |
Dicke (metrisch) | 1 mm |
Beschreibung | Kurzer Peak |
Produkttyp | Schutzvisier |
Rahmenfarbe | Transparent |
Modell | Gehäuse V4DK |
Gewicht (metrisch) | 120 g |
Material | Acetat |