Learn More
Julabo™ Kälte-Umwälzthermostate mit Luftkompressor der F-Serie
Erfordert sehr wenig Platz im Labor und ist sehr günstig in der Anschaffung. . Julabo™ Kälte-Umwälzthermostate der F-Serie mit Luftkompressor sind eine tolle Art, teure Systeme zu ersetzen, die laufendes Leitungswasser benötigen und ideal für grundlegende Kühlaufgaben.
Marke: Julabo™ 9620025
Beschreibung
- Umweltfreundlicher Betrieb bei geringem Energieverbrauch
- Kompaktes Design
- Spritzwassergeschützte Folientastatur mit LED-Temperaturanzeige
- Einfaches Befüllen und Entleeren
- Füllstandsanzeige
- Einsetzbar mit Wasser, Wasser/Glykol, Julabo Thermal G
Spezifikation
2,6 L | |
0,09 kW bei –5 °C, 0,18 kW bei 0 °C, 0,21 kW bei 5 °C, 0,22 kW bei 10 °C, 0,25 kW bei 20 °C (Medium | |
-10°C bis +40 °C | |
F250 | |
±0.5 °C | |
40 cm | |
52 cm | |
27 kg | |
115/230 V |
UL-gelistet und NRTL-Kennzeichnung | |
15 l/min. | |
50.7 psi | |
R134A. | |
±0,5 °C | |
24 cm | |
27.66 kg | |
115/230 V, 60 Hz, 6 A | |
60 Hz |