Learn More
MP Biomedicals™ EZ-Yeast™ Transformations-Kit
Entwickelt für die Transformation mit hohem Durchsatz mit Wirkungsgraden bis zu 103 Transformanten pro μg Plasmid-DNA. Das EZ-Yeast™ Transformationskit eignet sich perfekt für eine schnelle Analyse potenziell positiver Zweihybridkolonien und erfordert vor der Transformation keine vollständig kompetenten Zellen.
Marke: MP Biomedicals™ 112100200
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das Kit erfordert vor der Transformation keine vollständig kompetenten Zellen.
- Entfernen Sie einfach eine 3–4 mm große Kolonie oder eine 0,5 ml-Übernachtkultur in einem neuen Röhrchen, fügen Sie Vektor- und Träger-DNA hinzu, inkubieren Sie 30 Minuten lang, und plattieren Sie auf selektiven Medien.
- Ideal für Fälle, in denen eine große Anzahl von Transformationen durchgeführt werden muss, aber nur wenige Transformanten benötigt werden.
Spezifikation
S. cerevisiae, S. pombe, S. albicans, viele Stämme | |
Hefekultur | |
200 Aufreinigungen | |
Hefe 2-Hybrid Reporter-Kit |
EZ-Transformationslösung bei Raumtemperatur (15 bis 30 °C) lagern. Träger-DNA bei 4 °C lagern. | |
Transformationen mit hohem Durchsatz | |
μ500 l oder 3 bis 4 mm Kolonie |